Merck
296074
Sigma-Aldrich
Lithiumdiethylamid
≥95%
Größe auswählen
50 G
€ 571,00
€ 571,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 571,00
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)2NLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 571,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Li]N(CC)CC
InChI
1S/C4H10N.Li/c1-3-5-4-2;/h3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
AHNJTQYTRPXLLG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)