Wichtige Dokumente
296066
Lithiumdimethylamid
95%
Synonym(e):
Lithiumdimethylamid
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[Li]N(C)C
InChI
1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1
InChIKey
YDGSUPBDGKOGQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?