Fortfahren mit
469947
Tris(dimethylamido)aluminium(III)
Synonym(e):
Hexakis(dimethylamido)dialuminum, Tris(dimethylamino)alane dimer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al(N(CH3)2)3
Molekulargewicht:
159.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
form
solid
reaction suitability
core: aluminum
mp
82-84 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C.CN(C)[Al](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Al/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q6*-1;2*+3
InChI key
JGZUJELGSMSOID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
70.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21.1 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)