Wichtige Dokumente
400475
Tantal(V)-chlorid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tantalpentachlorid
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tantalum
Verunreinigungen
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChIKey
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?