292125
Palmitinsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Hexadecansäure-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i16+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-LOYIAQTISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable