Fortfahren mit
490873
Myristinsäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tetradecansäure-1-13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 762,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)1213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.36
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
€ 762,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i14+1
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UJKGMGNHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
661155606138604232
description
99 atom % 13C
description
endotoxin tested, 99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C, 97% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristinsäure-1-13C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)