Fortfahren mit
488658
Decansäure-1-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Caprinsäure-1-13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 372,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)813CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.26
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
€ 372,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i10+1
InChI key
GHVNFZFCNZKVNT-DETAZLGJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
587818616125488666
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
99 atom % D, 99% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+1
mass shift
M+2
mass shift
M+3
mass shift
M+19
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
30-32 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
bp
268-270 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)