Wichtige Dokumente
605573
Palmitinsäure-13C16
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Hexadecansäure-13C16
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
61-64 °C
Massenverschiebung
M+16
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-BZDICNBSSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
402.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
206 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?