Fortfahren mit
423637
Benzol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexatriene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 586,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.880,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13C6H6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
€ 586,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.940 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
storage temp.
room temp
SMILES string
[13cH]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-IDEBNGHGSA-N
General description
Internal standard for benzene quantification in environmental and occupational exposure monitoring. Used in metabolic studies of benzene biotransformation. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
485632343765175722
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
97 atom % D, 99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
97 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+6
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
density
0.940 g/mL at 25 °C
density
0.885 g/mL at 25 °C
density
0.908 g/mL at 25 °C
density
0.885 g/mL at 25 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F - closed cup
flash_point_c
-11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
32488-44-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)