Merck
273953
Sigma-Aldrich
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)buttersäure
99%
Größe auswählen
5 G
€ 87,10
€ 87,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 87,10
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 87,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
210 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc(CCCC(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-7-6-9(8-11(10)16-2)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
IDQKCIAJGRMMNC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)butyric acid may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)