Merck
263931
Sigma-Aldrich
Ethyl-tetramethylcyclopentadien
97%
Größe auswählen
5 G
€ 340,00
€ 340,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 340,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.26
Beilstein:
2349373
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 340,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
InChIKey
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)