Fortfahren mit
147141
Naphthalin
99%
Synonym(e):
Naphthalin, Tar Camphor, White Tar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011601
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-049-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1421310
Assay:
99%
Form:
crystals, flakes
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
99%
form
crystals, flakes
autoignition temp.
978 °F
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Heterogeneous ozonolysis of naphthalene adsorbed on XAD-4 resin has been studied using annular denuder technique.
Naphthalene is widely used to synthesize naphthylamines,sulfonic acid,synthetic resins,anthranilic and phthalic acids.
Application
Naphthalene was used in liquid-phase exfoliation of graphite in organic solvents for the production of graphene sheets. It was used in preparation of carbon-coated Si70Sn30 nanoparticles. It was used as fluorescent probe to study the aggregation behavior of sodium cholate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR12754005301422
description
99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
description
analytical standard
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
crystals, flakes
form
-
form
-
form
-
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
-
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
mp
-
mp
79-81 °C (±0.3°C), 80-82 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalin
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
173.3 °F - closed cup
flash_point_c
78.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
91-20-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf