Merck
697877
Sigma-Aldrich
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadien
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F
Flammpunkt (°C)
71.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)