This product has not been tested for solubility. However, external sources state that dehydroascorbic acid is soluble in DMSO at 10 mg/ml, and water at 50 mg/mL. This information has not been validated.
Wichtige Dokumente
261556
(L)-Dehydroascorbinsäure
Synonym(e):
L-Threo-Dehydroascorbinsäure
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
228 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChIKey
SBJKKFFYIZUCET-JLAZNSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
DHA ist in seiner festen Form ein Dimer, wird in gelöster Form jedoch ein Monomer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Simultaneous analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in various food samples by High Performance Thin Layer Chromatography (HPTLC).
-
What is the solubility of dehydroascorbic acid