Merck
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropyliden-L-ascorbinsäure
98%
Synonym(e):
(+)-5,6-O-Isopropyliden-L-Ascorbinsäure
Größe auswählen
5 G
€ 53,00
€ 53,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 53,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.19
Beilstein:
86893
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 53,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
InChIKey
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)