202126
Cäsiumcarbonat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Kohlensäure-Dicäsium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
mp (Schmelzpunkt)
610 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Aerobe Oxidation von primären Alkoholen
1,4-Addition-Reaktionen
Reagenz für:
Synthese von Phosphazenderivaten
Konstruktive Bindungsinteraktionen
Intramolekulare C-N Kreuzkupplungsreaktionen
Dehydrohalogenative Polykondensationsreaktionen
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland,Testes
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
All of the preformed catalysts used in the kit are air and moisture stable complexes in their commercially available form. Once activated by base under the reaction conditions they become sensitive to air. To best enable scale-up success, the use of standard Schlenk technique is recommended.
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.