Merck
257095
Sigma-Aldrich
Methylmagnesiumchlorid -Lösung
3.0 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3MgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.79
Beilstein:
3587199
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Selbstzündungstemp.
609 °F
Konzentration
3.0 M in THF
Dichte
1.013 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)