Merck
189898
Sigma-Aldrich
Methylmagnesiumbromid -Lösung
3.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
Bromomethylmagnesium
About This Item
Lineare Formel:
CH3MgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.24
Beilstein:
3535220
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
3.0 M in diethyl ether
Dichte
1.035 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Methylmagnesiumbromid-Lösung, auch bekannt als Bromomethylmagnesium, ist sowohl eine Lewis-Säure als auch ein Nukleophil. Es wird häufig als Grignard-Reagenz bei der organischen Synthese eingesetzt. [1]
Anwendung
Methylmagnesiumbromid-Lösung (3 M in Diethylether) wird verwendet zur Synthese von:
  • 3S-(Boc-amino)-2,4-dimethyl-2-pentanol und Methyl-tert-butyl(S)-sulfoxid. [2] [3]
  • Kaliummethylpolyimid (K-PIM-1) (MeMgBr).[4]
  • 3(4R)-{3(2R,3S)-[4′-(1′-Triphenylmethyl)imidazol]-2-brom-1-oxobutyl)-4-phenyl2-oxazolidinon[5]
  • Benzyl 2-(2-oxopropyl)piperidin-1-carboxylat[6]
  • (R*,R*) 1-[1-(1-Phenylethyl)pyrrolidin-2-yl]propan-2-on)[6]
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal-Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diastereoselective preparation of cyclic ?-aminoketals. Application to the total synthesis of piperidine alkaloids
Al-Sarabi AE
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 119-133 (2007)
Non-solvent post-modifications with volatile reagents for remarkably porous ketone functionalized polymers of intrinsic microporosity
Sirinapa W,et al.
Nature Communications, 14, 2096-2096 (2023)
Asymmetric synthesis of (2R, 3S) and (2S, 3R) precursors of ?-methyl-histidine,-phenylalanine and-tyrosine.
Li G
Tetrahedron Asymmetry, 4(11), 2315-2318 (1993)
DMAP-Catalysed Sulfinylation of Diacetone-D-Glucose: Improved Method for the Synthesis of Enantiopure tert-Butyl Sulfoxides and tert-Butanesulfinamides
Ahmed C,et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014, 6935-6944 (2014)
Organometallic Complexes of Bulky, Optically Active, C 3-Symmetric Tris (4 S-isopropyl-5, 5-dimethyl-2-oxazolinyl) phenylborate (ToP*)
Songchen X,et al.
Organometallics, 34, 3508-3519 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf