Wichtige Dokumente
254304
Lithiumtetraborat
≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Dilithium tetraborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
760-880 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: slightly soluble(lit.)
Dichte
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
InChIKey
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?