Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 380,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2S2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-666-8
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2K.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium thiosulfate can be used:
- For the preparation of aqueous biphasic systems (ABS) for the extraction of organic compounds.
- For the synthesis of polyacrylonitrile nanoparticles by dispersion/emulsion polymerization.
- As a reagent for the pretreatment of graphite powder to synthesize graphene oxide from it by Hummers′ method.
- As an initiator to synthesize organosilicon-based adsorbent to remove iron from crude phosphoric acid.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥95% | assay 98% | assay ≥99.99% trace metals basis | assay ≥95.0% (NT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?