Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,20 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 458,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
B4Li2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
234-514-3
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
Solubility:
141.2 g/L
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
930 °C
solubility
141.2 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[B].[B].[B].[B].[Li].[Li].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChI key
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Other Notes
Ersetzt: LX0366A-2; LX0366A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?