Merck
1.05686
Lithiumfluorid
greener alternative
99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Lithiumfluorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
FLi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
25.94
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-152-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
form
solid
potency
143 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
1676 °C/1013 hPa
mp
870 °C
density
2.64 g/cm3 at 20 °C
bulk density
600 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This enabling product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more information.
Application
  • Radikalpolymerbasierte positive Elektroden für Dual-Ionen-Batterien: Beschreibt die Verbesserung der Batterieleistung durch die Verwendung von γ-Butyrolacton-basierten Elektrolyten in Verbindung mit radikalpolymerbasierten positiven Elektroden unter Hervorhebung der Fortschritte bei Lithiumcarbonat-Anwendungen in der Batterietechnologie (Rudolf K, et al., 2024).
  • Analysis of Trace Impurities in Lithium Carbonate: Schwerpunkt ist die Präzisionsanalyse von Verunreinigungen in pharmazeutischem Lithiumcarbonat, was für die Einhaltung hoher Reinheitsstandards bei pharmazeutischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Suárez A et al., 2024).
  • Effects of Central Metal Ion on Binuclear Metal Phthalocyanine-Based Redox Mediator for Lithium Carbonate Decomposition: Untersuchung der Rolle von zentralen Metallionen bei der Steigerung der Effizienz des Zerfalls von Lithiumcarbonat, wichtig für die Umweltanalyse und Rückgewinnung von Lithium (Yan Q, et al., 2024).
  • Selective preparation of lithium carbonate from overhaul slag by high temperature sulfuric acid roasting - Water leaching: Beschreibt eine Methode zur Extraktion von hochreinem Lithiumcarbonat aus Industrieabfällen und demonstriert einen umweltfreundlichen Ansatz zur Lithiumrückgewinnung (Dong L et al., 2024).
  • Reactive molecular dynamics simulations of lithium-ion battery electrolyte degradation: Untersucht die Abbaumechanismen von Lithiumionenbatterieelektrolyten mithilfe von Simulationen als Beitrag zur Entwicklung langlebigerer Lithiumbatterie-Werkstoffe (Mabrouk Y, et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,99 %
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 2,0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,5 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 20 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,5 ppm
K (Kalium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppm
Na (Natrium): ≤ 10 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,5 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,5 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 10 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,5 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumfluorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105686050004022536067148
105686005004022536067131