Merck
213225
Sigma-Aldrich
Lithiumbromid
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
LiBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.85
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
1 hPa ( 748 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
powder
pH-Wert
7 (20 °C, 10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
LiBr/Chlortrimethylsilan-Reagens wirkt an der Umwandlung von Alkoholen zu Bromiden mit.
Anwendung
Lithiumbromid (LiBr) kann in den folgenden Untersuchungen als Katalysator eingesetzt werden:
  • Umwandlung von (aromatischen und α,β-ungesättigten) Aldehyden zu Dithioacetalen mittels lösemittelfreier Dithioacetalisierung.
  • Synthese von Olefinen mittels Kondensationsreaktionen von Carbonylverbindungen mit aktiven Methylenverbindungen.
  • Grüne Synthese von β-Aminoalkoholen.
  • Die chemo- und regioselektive Bromierung von aromatischen Verbindungen wird durchgeführt, indem ein LiBr/Cerammoniumnitrat(CAN)-Reagenssystem (als eine Quelle für Br+-Ionen) eingesetzt wird.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
An efficient chemo and regioselective oxidative nuclear bromination of activated aromatic compounds using lithium bromide and ceric ammonium nitrate.
Roy SC, et al.
Tetrahedron Letters, 42(39), 6941-6942 (2001)
Lithium Bromide, an Inexpensive and Efficient Catalyst for Opening of Epoxide Rings by Amines at Room Temperature under Solvent-Free Condition.
Chakraborti AK, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(17), 3597-3600 (2004)
Lithium bromide as a new catalyst for carbon-carbon bond formation in the solid state.
Prajapati D, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 959-960 (1996)
Lithium bromide-catalyzed highly chemoselective and efficient dithioacetalization of α,β-unsaturated and aromatic aldehydes under solvent-free conditions.
Firouzabadi H, et al.
Synthesis, 58-60 (1999)
Chlorotrimethylsilane/lithium bromide and hexamethyldisilane/pyridinium bromide perbromide: effective and selective reagents for the conversion of alkyl (cycloalkyl and aralkyl) alcohols into bromides.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1638-1639 (1980)