254282
Lithiummetaborat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Boric acid lithium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.995% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
InChIKey
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable