Merck
244767
Sigma-Aldrich
Lithiumfluorborat
greener alternative
98%
Synonym(e):
Lithiumborfluorid, Lithiumtetrafluorborat
Größe auswählen
10 G
€ 51,10
50 G
€ 187,00
€ 51,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 51,10
50 G
€ 187,00
About This Item
Lineare Formel:
LiBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 51,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
293-300 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChIKey
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Lithiumtetrafluorborat ist eine milde Lewis-Säure für Diels-Alder-Reaktionen,[1] die als Katalysator für die milde und effiziente Aminolyse von Oxiranen verwendet wird.[2]Lithiumtetrafluorborat (LiBF4) kann als Additiv in Elektrolyten verwendet werden, um die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern.[3]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 32, 1549-1549 (1991)
Tetrahedron Letters, 31, 4661-4661 (1990)
Lithium tetrafluoroborate as an electrolyte additive to improve the high voltage performance of lithium-ion battery.
Zuo X, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 160(8), A1199-A1204 (2013)
Takahiro Ichikawa et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(7), 2163-2169 (2011-01-29)
Thermotropic bicontinuous cubic (Cub(bi)) liquid-crystalline (LC) compounds based on a polymerizable ammonium moiety complexed with a lithium salt have been designed to obtain lithium ion-conductive all solid polymeric films having 3D interconnected ionic channels. The monomer shows a Cub(bi) phase
J S Yadav et al.
Carbohydrate research, 332(2), 221-224 (2001-07-04)
The treatment of glycals with allyltrimethylsilane in the presence of lithium tetrafluoroborate in acetonitrile gave the corresponding allyl 2,3-unsaturated C-glycosylic compounds in excellent yields with high anomeric selectivity.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf