Merck
248509
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-(Trifluoracetyl)pyrrolidin-2-carbonylchlorid -Lösung
0.1 M in methylene chloride
Synonym(e):
TPC
Größe auswählen
5 G
€ 44,20
25 G
€ 160,00
€ 44,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 44,20
25 G
€ 160,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClF3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.58
Beilstein:
480791
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 44,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Optische Reinheit
ee: 95% (GLC)
Konzentration
0.1 M in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.424
Dichte
1.308 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)N1CCC[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H7ClF3NO2/c8-5(13)4-2-1-3-12(4)6(14)7(9,10)11/h4H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
NUOYJPPISCCYDH-BYPYZUCNSA-N
Anwendung
(S)-(−)-N-(Trifluoracetyl)pyrrolidin-2-carbonyl-chlorid kann als chirales Derivatisierungsreagenz eingesetzt werden:
  • In der chiralen Trennung von psychoaktiven, mit Cathinon- und Amphetaminen verwandten Arzneimitteln mittels GC-MS-Technik.[1][2]
  • In der Bestimmung von Cathinon-verwandten Arzneimittelenantiomeren in biologischen Proben wie Urin und Plasma mittels GC-MS-Technik.[3][4]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A validated gas chromatography mass spectrometry method for simultaneous determination of cathinone related drug enantiomers in urine and plasma
Alremeithi RH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(84), 80576-80584 (2016)
Indirect chiral separation of new recreational drugs by gas chromatography-mass spectrometry using trifluoroacetyl-L-prolyl chloride as chiral derivatization reagent
Weiss JA, et al.
Chirality, 27(3), 211-215 (2015)
Luis M Valor et al.
PloS one, 12(8), e0183264-e0183264 (2017-08-18)
Plasma cells (PC) represent the heterogeneous final stage of the B cells (BC) differentiation process. To characterize the transition of BC into PC, transcriptomes from human naïve BC were compared to those of three functionally-different subsets of human in vivo-generated
Y Du et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 23(15), 6570-6578 (2019-08-06)
Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common type of thyroid malignancy with physiological microRNA (miR) pathomorphological changes. MiR-548c-3p participates in multiple processes of tumor development and progression. However, the role of miR-548c-3p in PTC and the underlying mechanisms remain
Yolanda Aguilera et al.
Food & function, 10(8), 4739-4750 (2019-07-17)
Coffee parchment is one of the less studied coffee by-products, being rich in phenolic compounds. The objective of this study was to revalorise coffee parchment, obtaining aqueous extracts rich in phenolic compounds, optimising the extraction conditions using response surface methodology