Merck
15238
Supelco
N,O-Bis-(trimethylsilyl)-trifluoracetamid mit Trimethylchlorsilan
for GC derivatization, LiChropur, contains 1% TMCS, 99% (excluding TMCS)
Synonym(e):
Silylierungsmischung V, BSTFA + TMCS
About This Item
Lineare Formel:
CF3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.40
Beilstein:
2050024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
for GC derivatization
LiChropur
contains 1% TMCS
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (excluding chlorotrimethylsilane, GC)
99% (excluding TMCS)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.97 g/mL (lit.)
SMILES String
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
InChIKey
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Anwendung
Weitere Informationen finden Sie in den Produktinformationen.
Verpackung
Klares Borosilikatglas, hohe Hydrolysebeständigkeit (Typ I)
Sonstige Hinweise
Die Position der Silylgruppen wurde nicht eindeutig festgelegt. Sie wird sowohl als N,N als auch als N,O bezeichnet.
Silylierungsmischung für die Silylierung verschiedener Verbindungen
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
W. Greenway et al.
Journal of Chromatography A, 519, 145-145 (1990)
W.M. Hammargren et al.
Analytica Chimica Acta, 247, 201-201 (1991)
DNA oxidation matters: the HPLC-electrochemical detection assay of 8-oxo-deoxyguanosine and 8-oxo-guanine.
Helbock H
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 95 (1), 288-293 (1998)
Metabolism of arachidonate through NADPH-dependent oxygenase of renal cortex.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 78 (12), 7375-7378 (1981)
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs