226084
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
BOP, BOP Reagenz, Castros Reagens
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphoniumhexafluorphosphat, 97%
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
>130 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[P+](On1nnc2ccccc12)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H22N6OP.F6P/c1-15(2)20(16(3)4,17(5)6)19-18-12-10-8-7-9-11(12)13-14-18;1-7(2,3,4,5)6/h7-10H,1-6H3;/q+1;-1
InChIKey
MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable