Merck
227994
Sigma-Aldrich
Bis(dibenzylidenaceton)palladium(0)
Synonym(e):
Palladium(0)-bis(dibenzylidenaceton), Pd(dba)2
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH=CHCOCH=CHC6H5)2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
575.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
[Pd].O=C(/C=C/c1ccccc1)\C=C\c2ccccc2.O=C(/C=C/c3ccccc3)\C=C\c4ccccc4
InChI
1S/2C17H14O.Pd/c2*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;/h2*1-14H;/b2*13-11+,14-12+;
InChIKey
UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Bis(dibenzylideneaceton)palladium(0) (Pd(dba)2) ist ein luftstabiler Pd0-Komplex. Es ist ein Reagenz für die Synthese von allyl-substituierten Cyclopentadienen. Es ist ein homogener Katalysator. Katalysiert die Alkylierung von Allylacetaten durch verschiedene Nucleophile unter milden Bedingungen.
Anwendung
Bis(dibenzylidenaceton)palladium(0) (Pd(dba)2) wurde folgendermaßen in Studien verwendet:
  • Synthese von isomeren 2-Aryl-2,5-dihydrofuranen mittels Heck-Kupplung von Arylbromiden mit Alkenen unter Verwendung von Neopentylphosphin-Liganden.
  • Heck-Reaktion mit Benzyltrifluoracetat und 2,3-Dihydrofuranphosphoramidit-Ligand.
  • Allylierung von stabilisierten Anionen.
  • Kreuzkupplung von Allyl, Alkenyl und Arylhaliden mit Organostannanen.
  • Kreuzkupplung von Vinylhaliden mit Alkenylzink-Spezies.
  • Carbonylierung von Alkenyl und Arylhaliden.
  • Kann zusammen mit zyklischen Thioharnstoff-Liganden für eine effiziente aerobe Oxidation von Alkoholen zu Aldehyden und Ketonen verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cuerva, J. M.; Gomez-Bengoa, E.; et al
The Journal of Organic Chemistry, 62, 7540-7540 (1997)
Tetrahedron Letters, 22, 1399-1399 (1981)
Xiaoxiang Liu et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(16), 5182-5191 (2004-04-22)
A general procedure for the palladium-catalyzed arylation of trimethylsilyl enolates of esters and imides is reported. In the presence of ZnF2 or Zn(O-t-Bu)2 as an additive, the trimethylsilyl enolates of esters, including those bearing alpha-alkoxy derivatives, underwent arylation in high
T Vats et al.
Scientific reports, 6, 33053-33053 (2016-09-14)
Amazing conductivity, perfect honeycomb sp(2) arrangement and the high theoretical surface area make pristine graphene as one of the best materials suited for application as catalyst supports. Unfortunately, the low reactivity of the material makes the formation of nanocomposite with
Tetrahedron Letters, 25, 4379-4379 (1984)