Fortfahren mit
8.14761
Tetrakis(triphenylphosphin)-palladium(0)
for synthesis
Synonym(e):
Tetrakis(triphenylphosphin)-palladium(0)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,40
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
€ 216,75
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Pd(P(C6H5)3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1155.56
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
238-086-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 88,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
103-107 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pd]([P](c%12ccccc%12)(c%11ccccc%11)c%10ccccc%10)([P](c9ccccc9)(c8ccccc8)c7ccccc7)([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)[P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI key
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetrakis(triphenylphosphin)-palladium(0) kann als Katalysator für die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen, für die Reduktion funktioneller Gruppen, die Bildung von Kohlenstoff-Metall-Bindungen und die Entschützung von Allyloxycarbonyl-Gruppen dienen.
Application
  • Herstellung von trikationischem Tris(pyridylpalladium(II))-Metallacyclophan als Anionenrezeptor.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Synthese eines trikationischen Tris(pyridylpalladium(II))-Metallacyclophans und unterstreicht dessen Potenzial als Anionenrezeptor. Die Studie betont die Vielseitigkeit von Palladiumkomplexen bei der Entwicklung neuer Molekularstrukturen für verschiedene Anwendungen (Danjo et al., 2022).
  • Eine Liganden-fähige, durch Palladium katalysierte, hochgradig para-selektive Difluormethylierung aromatischer Ketone.: Diese Untersuchung zeigt die Verwendung eines Palladiumkatalysators für die hochselektive Difluormethylierung aromatischer Ketone und unterstreicht die Effizienz des Katalysators bei der organischen Synthese und sein Potenzial für die Entwicklung von Arzneimitteln (Tu et al., 2018).
  • Praktikable Wege für die oxidative Addition von Iodbenzol zu Palladium(0)-triphenylphosphin-carbonyl-Komplexen: eine theoretische Studie.: Diese theoretische Untersuchung erforscht die Mechanismen der oxidativen Addition von Iodbenzol zu Palladium(0)-triphenylphosphin-carbonyl-Komplexen und liefert Einblicke in die Reaktivität und Anwendung von Palladium-Katalysatoren in der organischen Synthese (Pálinkás et al., 2017).
  • Morita-Baylis-Hillman-Reaktion von α,β-ungesättigten Ketonen mit Allylacetaten durch die Kombination aus Übergangsmetallkatalyse und Organokatalyse.: Der Artikel befasst sich mit einer neuartigen Morita-Baylis-Hillman-Reaktion, die durch Palladium(0)-Katalysatoren ermöglicht wird, und verdeutlicht deren Nutzen bei der Herstellung komplexer molekularer Architekturen für die pharmazeutische Synthese (Li et al., 2016).
  • Synthese eines sterisch überladenen atropisomeren 1,8-Diacridyllnaphthalins für die enantioselektive Fluorsensorik mit Dualmodus.: Diese Forschung hebt die Synthese einer neuartigen atropisomeren Verbindung unter Verwendung von Palladium(0)-Katalysatoren mit Schwerpunkt auf deren Anwendung in der enantioselektiven Fluorsensorik hervor, die für biochemische Analysen von entscheidender Bedeutung ist (Mei et al., 2006).
Analysis Note
Gehalt (ICP-OES): ≥ 97,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
216666697265412740
reaction suitability
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
form
powder
form
solid
form
crystals
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
103-107 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf