Merck
208671
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid
98%
Synonym(e):
Dichlorobis-(triphenylphosphin)-palladium(II), Palladium-bis-(triphenylphosphin)-dichlorid, PdCl2(PPh3)2
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2PdCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
701.90
Beilstein:
4935975
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
Cl[Pd]Cl.c1(P(c2ccccc2)c3ccccc3)ccccc1.c4(P(c5ccccc5)c6ccccc6)ccccc4
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid ((PdCl2(PPh3)2) ist ein Organopalladium-Komplex mit tertiären Phosphin-Liganden, der häufig bei Reaktionen zur Bildung von C-C-Bindungen wie Heck-Arylierung, Suzuki-Kupplung, Stille-Kupplung und Sonogashira-Kupplung verwendet wird.
Anwendung
Als Katalysator kann Bis(triphenylphosphin)palladium(II)-dichlorid verwendet werden für:
  • Kupplung von 2-Iodanisol und terminalen Alkinen zur Synthese von 2,3-disubstituierten Benzofuranen.
  • Kupferfreie Sonogashira-Kreuzkupplungsreaktionen zur Synthese von Diphenylacetylen.
  • Regioselektive Hydrocarboxylierung von Styrol.
  • Negishi-Kupplung von Fluorarylzinkpivalaten zur Herstellung fluorierter Oligophenyle.
  • Kupplung von Iod-α-β-ungesättigten Estern zur Bildung von tetrasubstituierten Olefinen.
Für Anwendungen im kleinen Maßstab und mit hohem Durchsatz ist das Produkt auch als ChemBeads (927759) erhältlich
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phenoxide-assisted P-C bond cleavage in PdCl2 (PPh3) 2 under very mild conditions
Yasuda H, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 1307-1310 (2006)
Alison B Lemay et al.
The Journal of organic chemistry, 71(9), 3615-3618 (2006-04-22)
The efficient regioselective and stereospecific synthesis of tetrasubstituted olefins using a mild and convenient method is disclosed. 2-Alkynyl esters are selectively converted to E-beta-chloro-alpha-iodo-alpha,beta-unsaturated esters by exposure to Bu4NI in refluxing dichloroethane. These products are produced cleanly, regio- and stereoselectively
PdCl2 (PPh3)2-heteropolyacids-catalyzed regioselective hydrocarboxylation of styrene
J. Mol. Catal. A: Chem., 182, 195-207 (2002)
Synthesizing Highly Fluorinated Oligophenyls via Negishi Coupling of Fluoroarylzinc Pivalates
Engelage E
Synthesis, 54, 711-722 (2021)
Synthesis of 2, 3-Disubstituted Benzofurans by the Palladium-Catalyzed Coupling of 2-Iodoanisoles and Terminal Alkynes, Followed by Electrophilic Cyclization: 3-Iodo-2-phenylbenzofuran
Yao T, et al.
J. Org. Synth., 91, 283-292 (2014)