Merck
211230
Sigma-Aldrich
Bortribromid -Lösung
1.0 M in hexanes
Synonym(e):
Tribrombor
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in hexanes
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C
SMILES String
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChIKey
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reaktionsmittel für die Präparation von:
  • Wirkstoffzwischenprodukt 6-nitro-L-DOPA
  • Luminescent polystyrene derivatives with sterically protected carbazolylborane moieties
  • Hochwertiges mittels reduktiver Kopplungsreaktion nach Wurtz mit Bor-Atomen dotiertes Graphen
  • Mercapto-(+)-Methamphetamin-Haptene für die Synthese von (+)-Methamphetamin-Konjugat-Impfstoffen mit verbesserter Epitopdichte
  • Mikrometergroße organische Molekül-DNA-Hybrdidstrukturen
  • Boran-Komplexe mittels elektrophiler aromatischer Borylierungsreaktionen
  • A 5-HT2C-Rezeptoragonist
  • Biphenyl-Derivative mit tertiären Aminogruppen als ß-Sekretase(BACE1)-Inhibitoren für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit.
  • Eine der IR-Region sehr nahe fluoreszente p-verlängerte Bor-aza-Dipyrromethen-Elementeinheit
  • Tetrahydroisoquinolin-Derivate mittels intramolekulärer Zyklisierung von Methoxy-substituierten N-Phenethylimiden
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Albish K Paul et al.
Photochemistry and photobiology, 91(6), 1348-1355 (2015-10-24)
Synthesis, photophysical and metal ion recognition properties of a series of amino acid-linked free-base and Zn-porphyrin derivatives (5-9) are reported. These porphyrin derivatives showed favorable photophysical properties including high molar extinction coefficients (>1 × 10(5) m(-1) cm(-1) for the Soret
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing
Ho-Joong Kim et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(33), 11836-11842 (2015-07-07)
Threefold symmetric rigid-core molecules with an internally grafted poly(ethylene oxide) (PEO) chain were synthesized, and their self-assembled structures were characterized using differential scanning calorimetry, TEM, and 1D and 2D X-ray scatterings in the solid state. The tripod compounds based on