Fortfahren mit
419508
Bortribromid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Tribrombor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
EC Number:
233-657-9
MDL number:
eCl@ss:
32031301
Assay:
≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
8.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
40 mmHg ( 14 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
color
colorless to amber
bp
~90 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
density
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
InChI key
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Bortribromid ist eine starke Lewis-Säure und wird gewöhnlich bei der Entschützung von OH- und NH-Gruppen eingesetzt. Es ist eine feuchtigkeitsempfindliche Flüssigkeit, die auch zur Spaltung von Estern oder Ethern in Alkylbromide verwendet wird.
Application
Reaktionsmittel für die Herstellung von:
  • Wirkstoffzwischenprodukt 6-nitro-L-DOPA
  • Lumineszente Polystyrol-Derivate mit sterisch geschützten Carbazolylboran-Komponenten
  • Hochwertiges mittels reduktiver Kopplungsreaktion nach Wurtz mit Bor-Atomen dotiertes Graphen
  • Mercapto-(+)-Methamphetamin-Haptene für die Synthese von (+)-Methamphetamin-Konjugat-Impfstoffen mit verbesserter Epitopdichte
  • Mikrometergroße organische Molekül-DNA-Hybridstrukturen
  • Boran-Komplexe mittels elektrophiler aromatischer Borylierungsreaktionen
  • Ein 5-HT2C-Rezeptoragonist
  • Biphenyl-Derivate mit tertiären Aminogruppen als β-Sekretase(BACE1)-Inhibitoren für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit
  • Eine der IR-Region sehr nahe fluoreszente p-verlängerte Bor-aza-Dipyrromethen-Komponenteneinheit
  • Tetrahydroisoquinolin-Derivate mittels intramolekularer Zyklisierung von Methoxy-substituierten N-Phenethylimiden
Wird für die Spaltung von Arylmethylethern bei der Synthese eines Benzopyranobenzopyrans aus einem Cumaringerüst verwendet.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
202207403857230367
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
ReagentPlus®, 99.9%
description
1.0 M in heptane
description
≥99.99%
assay
≥99%
assay
99.9%
assay
-
assay
≥99.99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−46 °C (lit.)
mp
−46 °C (lit.)
mp
-
mp
−46 °C (lit.)
density
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
density
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.869 g/mL at 25 °C
density
2.60 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
~90 °C (lit.)
bp
~90 °C (lit.)
bp
~90 °C
bp
~90 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
ReagentPlus®
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bortribromid
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Just want to confirm that this product come in a sure-seal bottle and NOT an ampule?
    1 answer
    1. Yes, all package sizes come in Sure/Seal bottles and closures.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Helpful?