Merck
178934
Sigma-Aldrich
Bortrichlorid -Lösung
1.0 M in methylene chloride
Synonym(e):
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
29.72 psi ( 55 °C)
9.05 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Konzentration
1.0 M in methylene chloride
Dichte
1.326 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
InChIKey
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bortrichlorid ist ein Borhalogenid. Es ist an der Hydroborierung von Alkenen beteiligt. Es bildet stark polarisierte Donor-Akzeptor-Komplexe mit Trimethyl- und Triethylsilyltriflat. Es wurde berichtet, dass Bortrichlorid-unterstützte Reaktionen zwischen Säurechloriden und Alkynyltrifluoroboratsalzen Synone bilden.
Bortrichlorid-Lösung wird als Lewis-Säurekatalysator bei der Synthese von BN-Phenanthrenen eingesetzt.
Anwendung
Bortrichlorid kann für die Synthese von Cl-BODIPYs (Bordipyrromethen) und Tris(dimethylamino)boran verwendet werden. Es kann in der Synthese von Sceptrinen und der aus dem Schwamm Agelas nakamurai gewonnenen Säure (Nakamuric Acid) verwendet werden.
Für die Herstellung von Fettsäuremethylestern und zur Umesterung von Triglyceriden.
Verpackung
Die 25-mL-Sure/Seal Flasche wird für den Einmalgebrauch empfohlen. Wiederholte Einstiche führen höchstwahrscheinlich zu einer Leistungsminderung des Produkts.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of highly electrically conductive and electrochemically stable porous boron-doped carbon microspheres
Bose, Anima B and Yang, et al.
SN Applied Sciences, 1, 1-8 (2019)
A New Member of the BN-Phenanthrene Family: Understanding the Role of the B?N Bond Position
Abengo?zar, Alberto and Sucunza
The Journal of Organic Chemistry, 84, 7113-7122 (2019)
Hydroboration with boron halides and trialkylsilanes.
Soundararajan R and Matteson DS.
The Journal of Organic Chemistry, 55(8), 2274-2275 (1990)
Organometallic chemistry. 21. Silyl trifluoromethanesulfonate (triflate)-boron trichloride (tribromide) complexes.
Olah GA, et al.
Organometallics, 3(9), 1337-1340 (1984)
Xiaolei Wang et al.
Organic chemistry frontiers : an international journal of organic chemistry, 2(8), 978-984 (2015-09-04)
Sceptrins and nakamuric acid are structurally unique antibiotics isolated from marine sponges. Recent studies suggest that the biosynthesis of these dimeric pyrrole-imidazole alkaloids involves a single-electron transfer (SET)-promoted [2+2] cycloaddition to form their cyclobutane core skeletons. We describe herein the