Merck
204269
Sigma-Aldrich
Rubidiumnitrat
99.95% trace metals basis
Größe auswählen
1 G
€ 57,40
10 G
€ 298,00
€ 57,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 57,40
10 G
€ 298,00
About This Item
Lineare Formel:
RbNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
99.95% trace metals basis
Form:
powder
€ 57,40
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.95% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame over circle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded