Fortfahren mit
289337
Cäsiumnitrat
99%
Synonym(e):
Salpetersäure Caesiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CsNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.91
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-146-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals and lumps
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
99%
form
crystals and lumps
mp
414 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Application
Zur Verwendung bei der Synthese von Cäsiumnitratocuprat, Cs2[Cu(NO3)4] das in einer quadratisch-planaren Koordination um das Cu-Zentrum kristallisiert.
Cäsiumnitrat wird bei der Synthese von Cäsiumnitratocuprat, Cs2[Cu(NO3)4], das in einer quadratisch-planaren Koordination um das Cu-Zentrum kristallisiert, verwendet. CsNO3 kann auch bei der Herstellung von Cu-Zn-Al-Katalysatoren für eine CO-Umwandlung bei Niedrigtemperatur eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
202150203041562521
description
99%
description
99.99% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% % trace metals basis
form
crystals and lumps
form
powder
form
crystals and lumps
form
powder
assay
99%
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% % trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
414 °C (lit.)
mp
414 °C (lit.)
mp
414 °C (lit.)
mp
414 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
Sol-Gel Precursors
product line
Sol-Gel Precursors
product line
Sol-Gel Precursors
product line
Sol-Gel Precursors
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumnitrat
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)