Wichtige Dokumente
325996
Thulium(III)-nitrat Pentahydrat
powder or crystals, 99.9%
Synonym(e):
Thulium trinitrate pentahydrate
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES String
O.O.O.O.O.[Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tm/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChIKey
PEYIBPJKEYRLDB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.