Fortfahren mit
429392
Cäsiumbromid
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cesium monobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CsBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.81
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-130-0
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
perovskite solar cells
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
203017202142915181
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.9% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
form
beads
form
powder and chunks
form
crystalline
form
solid
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
mp
636 °C (lit.)
mp
636 °C (lit.)
mp
636 °C (lit.)
mp
636 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumbromid
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)