Merck
R2252
Sigma-Aldrich
Rubidiumchlorid
Rubidium chloride
ReagentPlus®, ≥99.0% (metals basis)
Synonym(e):
Rubidiummonochlorid
Größe auswählen
5 G
€ 78,90
10 G
€ 134,00
50 G
€ 593,00
100 G
€ 980,00
€ 78,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 78,90
10 G
€ 134,00
50 G
€ 593,00
100 G
€ 980,00
About This Item
Lineare Formel:
RbCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 78,90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
reagent
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (metals basis)
Form
powder
Verunreinigungen
≤10000 ppm Metal Trace Analysis (ICP)
mp (Schmelzpunkt)
715 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble, clear to slightly hazy
Dichte
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.4 at 280 in H2O at 50%
SMILES String
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Rubidiumchlorid ist ein Alkalimetallhalogenidsalzund eine ausgezeichnete wasserlösliche Quelle für kristallines Rubidium. Es wird verbreitet inden Bereichen der biomedizinischen Forschung, Elektrochemie, Nanomaterialsynthese undin der Erdölindustrie eingesetzt.
Anwendung
Rubidiumchlorid kann als Dotierstoff für die Synthese von Magnesiumoxid-Nanopartikeln eingesetzt werden.
Es kann auch zur Leistungssteigerung von OLED eingesetzt werden. Zum Beispiel kann eine dünne Schicht RbCl in einer mehrschichtigen OLED (ITO/NPB/Alq3/Al) ihre Elektrolumineszenzeffizienz signifikant steigern. Dies kann aufgrund des Herabsetzens der Elektroneninjektionsbarriere und der Steigerung der Rekombinationsrate durch von der RbCl-Schicht bereitgestellte Fangstellen erfolgen.
Rubidiumchlorid (RbCl) kann auch als nichtinvasiver Biomarker eingesetzt werden.
Es kann auch für die Untersuchung der Auswirkungen von Rb auf den Chronotyp bei Hamstern eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Rubidium chloride fuses split circadian activity rhythms in hamsters housed in bright constant light
Hallonquist J, et al.
Chronobiology International, 11(2), 65-71 null
Marking bark beetle parasitoids within the host plant with rubidium for dispersal studies
Hougardy E, et al.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 108(2), 107-114 (2003)
The effect of rubidium chloride on properties of organic light-emitting diodes
Lu Z, et al.
Solid-State Electron, 53(11), 1154-1158 (2009)
M L Główka et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 61(Pt 4), 433-441 (2005-04-05)
Gramicidin D (gD) is a naturally occurring ionophoric antibiotic that forms membrane channels specific for monovalent cations. The crystal structure of the RbCl complex of gD has been determined at 1.14 A resolution from low-temperature (100 K) synchrotron-radiation data with
Ferenc Horkay et al.
The Journal of chemical physics, 125(23), 234904-234904 (2006-12-28)
The distribution of counterions in solutions of high molecular mass hyaluronic acid, in near-physiological conditions where mono- and divalent ions are simultaneously present, is studied by small angle neutron scattering and anomalous small angle x-ray scattering. The solutions contain either
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is Rubidium Chloride, Product R2252, soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in water (100 mg/ml), yielding a clear to slightly hazy, colorless to very faint yellow solution.  Also, per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th Edition, 1 gram will dissolve in 90ml of Methanol or 1650ml of Ethanol.
      Helpful?
  4. How is Product R2252, Rubidium Chloride made?
    1 answer
    1. There are many techniques and methods for Rubidium Chloride - here a few: One way to make rubidium chloride is to react the hydroxide with hydrochloric acid. The resulting salt can then be purified by recrystallization.RbOH(aq) + HCl(aq) -> RbCl(aq) + H2O(l)Rubidium(I) bromide can also be made by the neutralization of rubidium(I) carbonate with hydrobromic acid. The resulting salt can then be purified by recrystallization.Rb2(CO3)(aq) + 2HBr(aq) -> 2RbBr(aq) + H2O(l) + CO2(g)While not a normal route of preparation because of the expense, rubidium metal reacts vigorously with all the halogens to form rubidium halides. So, it burns with chlorine, Cl2, to form rubidium(I) chloride, RbCl.2Rb(s) + Cl2(g) -> 2RbCl(s)
      Helpful?
  5. Do I need to be aware of anything when handling Rubidium Chloride, Product R2252?
    1 answer
    1. Yes, Rubidium Chloride is hygroscopic and will absorb water.  This should be taken into account when handling and storing this compounds.  Flushing the head space of the bottle with Nitrogen and storing it in a dessicator will help to keep the material from absorbing moisture.
      Helpful?
  6. How is Rubidium Chloride, Product R2252, used in the area of Material Science?
    1 answer
    1. Rubidium Chloride has been used to prepare molecular nanowires as potential precursors of nanoscale devices.  (Akutagawa, T., et al., Formation of oriented molecular nanowires on mica surface. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99(8), 5028-5033 (2002).)
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review