Fortfahren mit
325945
Terbium(III)-nitrat Pentahydrat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Terbium nitrate pentahydrate, Terbium(3+) nitrate pentahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Tb(NO3)3 · 5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.02
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-138-7
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
solid
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Tb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI key
YWROXJNVUWBEPC-UHFFFAOYSA-N
General description
Terbium(III) nitrate pentahydrate can be used as a dopant/precursor to prepare luminescent phosphors for various applications such as optical ceramics, white light emitting diodes, and photodynamic therapy.
Application
Terbium(III) nitrate pentahydrate can be used as:
  • A precursor to prepare Ce-doped terbium aluminum garnets by the photo-induced method.
  • A dopant to synthesize emission-tunable luminescent hydroxyapatite probe for bioimaging.
  • A starting material to prepare metal-organic frameworks for green laser applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217212217220325929
description
99.9% trace metals basis
description
99.999% trace metals basis
description
99.999%
description
99.9% trace metals basis
form
solid
form
crystals and lumps
form
crystals, granules or chunks
form
crystals and lumps
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999%
assay
99.9% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
-
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: terbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: ytterbium, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: terbium
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)