Merck
215260
Rubidiumchlorid
99.8% trace metals basis
Synonym(e):
Rubidium monochloride, Rubidium(I) chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
RbCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.92
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-240-9
MDL number:
Assay:
99.8% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99.8% trace metals basis
form
powder and chunks
impurities
≤2500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
715 °C (lit.)
density
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Application
RbCl, an alkali halide may be used to dope L-alanine hydrogen chloride monohydrate single crystals to alter its dielectric properties.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rubidiumchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)