Merck
203483
Sigma-Aldrich
Bis-(triphenylphosphin)-iridium(I)-carbonylchlorid
99.99%
Synonym(e):
Chlorcarbonyl-bis-(triphenylphosphin)-iridium(I), Iridium(I)-bis-(triphenylphosphin)-carbonylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
780.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99%
SMILES String
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
Anwendung
Catalyst precursor for hydrogenations, decarbonylationof acyl halides, and the hydrosilation and hydroboration of alkenes
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)