Merck
176761
Sigma-Aldrich
Kaliumdeuteroxid -Lösung
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
Synonym(e):
Potassium hydroxide-d solution
Größe auswählen
10 G
€ 96,20
50 G
€ 362,00
€ 96,20
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 96,20
50 G
€ 362,00
About This Item
Lineare Formel:
KOD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
57.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352119
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 96,20
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
liquid
Konzentration
40 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.411
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder