Fortfahren mit
B85307
Diacetyl
97%
Synonym(e):
2,3-Butandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,70
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-069-8
Beilstein/REAXYS Number:
605398
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
52.2 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
density
0.981 g/mL (lit.)
functional group
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
InChI key
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Inaktiviert Aminopeptidase-N. Die Cyclokondensation mit Aminen wird genutzt, um Triazin- und Pteridinringsysteme zu bilden. Wird auch als Vorstufe für α-Dione verwendet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6327591103831550
Diacetyl analytical standard
Supelco
11038
Diacetyl
description
97%
description
97%
description
analytical standard
description
for spectrophotometric det. of urea, ≥99.0%
assay
97%
assay
97%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%, ≥98.0% (N)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
0.981 g/mL (lit.)
density
-
density
0.981 g/mL (lit.)
density
-
bp
88 °C (lit.)
bp
-
bp
88 °C (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diacetyl
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
44.6 °F - closed cup
flash_point_c
7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. I need a food grade version of diacetyl. Is this version food grade?
    1 answer
    1. The product is not food grade. A food grade version of this product is not currently supplied.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf