Fortfahren mit
P9333
Kaliumchlorid
BioXtra, ≥99.0%
Synonym(e):
KCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 127,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
crystalline powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
€ 127,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystalline powder
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Kaliumchlorid (KCl) ist bei Studien über Ionentransport und Kaliumkanäle nützlich. KCl wird bekanntlich bei der Kristallisation von Histon-Kern-Oktameren verwendet.
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Kaliumchlorid wird wie folgt verwendet:
  • zur Herstellung einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung für die Phosphatcalcium-Transfektion
  • als Komponente des Lysepuffers, der für die Isolierung von zytosolischen und nukleären Proteinen verwendet wird
  • zur Herstellung einer phosphatgepufferten Kochsalzlösung, die für die Proteinisolierung von grampositiven Bakterien verwendet wird
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
409316P391112636
form
crystalline powder
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.0%
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.0-100.5%
assay
99-100.5% (AT)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.005% Insoluble matter
impurities
acidity or alkalinity, complies, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, complies, ≤0.0001% Al, ≤0.0005% heavy metals (as Pb), ≤0.003% free acid (as HCl), ≤0.005% free alkali (as KOH), ≤0.02% Mg, alkaline earth metals (as Ca)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.003%
anion traces
-
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.001%
anion traces
bromide (Br-): ≤1000 mg/kg, iodide (I-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf