Merck
176796
Sigma-Aldrich
Schwefelsäure-d2
96-98 wt. % in D2O, 99.5 atom % D
Synonym(e):
Dideuteroschwefelsäure
Größe auswählen
10 G
€ 50,00
25 G
€ 92,60
50 G
€ 179,00
100 G
€ 295,00
€ 50,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 50,00
25 G
€ 92,60
50 G
€ 179,00
100 G
€ 295,00
About This Item
Lineare Formel:
D2SO4/D2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352322
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 50,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99.5 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥95.5—102.5% (Titration by NaOH)
Form
liquid
Konzentration
96-98 wt. % in D2O
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4175
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]OS(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i/hD2
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
D2SO4, isotopically labeled acid solution.
Anwendung
Sulfuric acid-d2 solution can be used as an internal standard for 1H-NMR spectroscopy analysis.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Igor Ying Zhang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(35), 19147-19152 (2019-08-23)
Understanding how electrolyte composition controls electrocatalytic reactions requires molecular-level insight into electrode/electrolyte interaction. Perhaps the most basic aspect of this interaction, the speciation of the interfacial ion, is often controversial for even relatively simple systems. For example, for Pt(111) in