Merck
176591
Sigma-Aldrich
Anthracen-d10
98 atom % D
Synonym(e):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuterioanthracen
Größe auswählen
100 MG
€ 90,20
1 G
€ 187,00
5 G
€ 517,00
€ 90,20
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 90,20
1 G
€ 187,00
5 G
€ 517,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14D10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.29
Beilstein:
2055675
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 90,20
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
340 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
210-215 °C (lit.)
Anwendung(en)
electronics
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChIKey
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Kann als analytischer Standard verwendet werden
Verpackung
Dieses Produkt ist möglicherweise als Massenbestand verfügbar und kann nach Bedarf abgepackt werden. Informationen zur Preisgestaltung, Verfügbarkeit und Verpackung können Sie über den Stable Isotopes-Kundendienst erfragen.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tzu-Ling Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1422, 340-344 (2015-11-01)
The rapid screening of trace amounts of the nitrogenous disinfection by-products, haloacetamides (HAcAms), in drinking and swimming pool water was performed by a simple and reliable procedure based on salt-assisted liquid-liquid extraction (SALLE) combined with injection-port silylation gas chromatography-mass spectrometry
Inyang O Oyo-Ita et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 70(2), 372-382 (2015-11-08)
The distribution of aliphatic and aromatic hydrocarbons in surface sediments of the lower course of the Imo River (Nigeria) was investigated to determine the sources and fate of these compounds. The aliphatic fraction is characterized by a widespread contribution of
Fairda Malem et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(10), 627-627 (2019-09-11)
In this work, we investigated possible contamination of phthalates in seawater and sediment around the eastern coast of Thailand in the area of Chonburi, Rayong, and Chanthaburi. The main focus was on Pradu Bay east of Map Ta Phut, a
Wan-Ting Chang et al.
Marine pollution bulletin, 97(1-2), 217-223 (2015-06-16)
This work investigates the dependence of the sampling rate (Rs) of semi-permeable membrane devices (SPMDs) on flow rate and temperature. The in situ Rs values were obtained using performance reference compounds (PRCs) with weighted polynomial regression and used to estimate
Ying Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(23), 18446-18455 (2015-08-14)
The effects of ultrasonic irradiation, the chelating agent modified Fenton reaction, and a combination of ultrasound and the Fenton method in removing petroleum contaminants from a soil were studied. The results showed that the contaminant removal rate of the Fenton