Fortfahren mit
490695
Pyren-d10
98 atom % D
Synonym(e):
Perdeuteriopyrene, Pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16D10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.31
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+10
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
mp
145-148 °C (lit.)
application(s)
electronics
format
neat
mass shift
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI key
BBEAQIROQSPTKN-LHNTUAQVSA-N
General description
Pyrene-d10 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Analytical method development
- Advanced materials research and development
- Quality control reference standards
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
Features
- High isotopic purity for accurate results
- Stable under various experimental conditions
- Compatible with a wide range of chemical reactions
- Provides clear insights in complex systems
Benefits
- Facilitates Advanced research methodologies
- Provides reliable data for environmental studies
- Enhances the understanding of chemical processes
- Supports the development of innovative applications
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
456284451819471178
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % D
description
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
mass shift
M+10
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
145-148 °C (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
mp
95-97 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
application(s)
electronics
application(s)
electronics
application(s)
electronics
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Piktogramme
Environment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1718-52-1
CAS No.
1718-52-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)