Merck
48715-U
Supelco
Naphthalin-d8 -Lösung
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 625
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type internal/surrogate
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
2000 μg/mL in dichloromethane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c21c(c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H])c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Naphthalene-d8 solution is an analytical reference standard specifically designed for monitoring organic chemicals on the Priority Pollutants List in municipal and industrial wastewater per methods developed by the US EPA Environmental Monitoring Systems Laboratory in Cincinnati, Ohio (EMSL/CL), under authority of the Clean Water Act (CWA).
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support. Naphthalene-d8 solution is used as an internal standard for the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in olive oil using a novel SPE cartridge followed by gas chromatography-mass spectrometric (GC-MS) analysis.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)