Fortfahren mit
B1760
Benzo[a]pyren
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
3,4-Benzopyren, 3,4-Benzpyren, Benz[def]chrysen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.110,00
€ 1.793,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-028-5
Beilstein/REAXYS Number:
1911333
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI key
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzo[a]pyren (PAH), ein polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff und Umweltschadstoff wird als chemisches Karzinogen in experimentellen Krebsmodellen verwendet. Die Karzinogenese ist abhängig von der durch CYP1A1 veranlassten Oxidation zu Benzo[a]pyren-diol-epoxid, das mit der DNA depurinierende Addukte bildet, welche sich trennen und abasische Läsionen bilden. Benzo[a]pyren ist ein Ligand für den Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR) und einige seiner biologischen Wirkungen, wie die Induktion von 1A1, scheinen durch die Aktivierung des AhR vermittelt zu werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
519684856431306
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
495 °C (lit.)
bp
495 °C (lit.)
bp
495 °C (lit.)
bp
-
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[a]pyren
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - PBT - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-32-8
CAS No.
50-32-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. At what temperature should this reagent be stored?
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf